Kluczowe dokumenty
SAB5702693
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-WSTF, klon 10Y9B6, królicze monoklonalne
Synonim(y):
WBSCR10, WBSCR9, WSTF
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
10Y9B6, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
185 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, rat, human
stężenie
0.25 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MAPLLGRKPFPLVKPLPGEEPLFTIPHTQEAFRTREEYEARLERYSERIWTCKSTGSSQLTHKEAWEEEQEVAELLKEEFPAWYEKLVLEMVHHNTASLE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BAZ1B(9031)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko należące do rodziny bromodomen. Bromodomena jest motywem strukturalnym charakterystycznym dla białek zaangażowanych w zależną od chromatyny regulację transkrypcji. Gen ten jest delecją w zespole Williamsa-Beurena, zaburzeniu rozwojowym spowodowanym delecją wielu genów w pozycji 7q11.23. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 1-100 ludzkiego WSTF (Q9UIG0).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)