SAB5702691
Przeciwciało anty-WIPI1, klon 2F4G9, królicze monoklonalne
Synonim(y):
ATG18, ATG18A, WIPI49
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
2F4G9, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
49 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
1.60 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MEAEAADAPPGGVESALSCFSFNQDCTSLATGTKAGYKLFSLSSVEQLDQVHGSNEIPDVYIVERLFSSSLVVVVSHTKPRQMNVYHFKKGTEICNYSYS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... WIPI1(55062)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)