SAB5702690
Anti-DHFR Antibody, clone 7N3X4, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
DHFRP1, DYR
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
7N3X4, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
20 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
0.35 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
HFLSRSLDDALKLTEQPELANKVDMVWIVGGSSVYKEAMNHPGHLKLFVTRIMQDFESDTFFPEIDLEKYKLLPEYPGVLSDVQEEKGIKYKFEVYEKND
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DHFR(1719)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1