Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB5702687
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CAMKIV, klon 1G4P4, królicze monoklonalne
Synonim(y):
CaMK IV, CaMK-GR, caMK
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
1G4P4, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
60 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, rat, human
stężenie
0.18 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
EGEKIQGDGAQAAVKGAQAELMKVQALEKVKGADINAEEAPKMVPKAVEDGIKVADLELEEGLAEEKLKTVEEAAAPREGQGSSAVGFEVPQQDVILPEY
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CAMK4(814)
Opis ogólny
Produkt tego genu należy do rodziny kinaz białkowych serynowo-treoninowych oraz do podrodziny kinaz białkowych zależnych od Ca(2+)/kalmoduliny. Enzym ten jest wielofunkcyjną serynowo-treoninową kinazą białkową o ograniczonej dystrybucji tkankowej, która jest zaangażowana w regulację transkrypcji w limfocytach, neuronach i męskich komórkach zarodkowych. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 374-473 ludzkiego CAMKIV (Q16566).
Zastosowanie
WB, IHC, IF/ICC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)