Merck
Wszystkie zdjęcia(8)
Kluczowe dokumenty
SAB5702684
Sigma-Aldrich
Anti-RPL13 Antibody, clone 7W3W9, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
RPL13, BBC1, D16S444E, D16S44E, L13, ribosomal protein L13
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
7W3W9, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
24 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
0.80 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MAPSRNGMVLKPHFHKDWQRRVATWFNQPARKIRRRKARQAKARRIAPRPASGPIRPIVRCPTVRYHTKVRAGRGFSLEELRVAGIHKKVARTIGISVDP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RPL13(6137)
Opis ogólny
Ribosomes, the organelles that catalyze protein synthesis, consist of a small 40S subunit and a large 60S subunit. Together these subunits are composed of 4 RNA species and approximately 80 structurally distinct proteins. This gene encodes a ribosomal protein that is a component of the 60S subunit. The protein belongs to the L13E family of ribosomal proteins. It is located in the cytoplasm. This gene is expressed at significantly higher levels in benign breast lesions than in breast carcinomas. Alternatively spliced transcript variants encoding distinct isoforms have been found for this gene. As is typical for genes encoding ribosomal proteins, there are multiple processed pseudogenes of this gene dispersed through the genome.
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 1-100 of human RPL13 (P26373).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Zastosowanie
WB, IHC, IF/ICC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)