SAB5702683
Anti-Podoplanin Antibody, clone 8I3I5, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
AGGRUS, GP36, GP40, Gp38, HT1A-1, OTS8, PA2.26, T1A, T1A-2, T1A2, TI1A
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
8I3I5, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
36 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, mouse
stężenie
2 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
GLTTLVATSVNSVTGIRIEDLPTSESTVHAQEQSPSATASNVATSHSTEKVDGDTQTTVEKDGLSTVTLVGIIVGVLLAIGFIGAIIVVVMRKMSGRYSP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PDPN(10630)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1