Kluczowe dokumenty
SAB5702676
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-PDP3, klon 6U3A3, królicze monoklonalne
Synonim(y):
DPP3, DPPIII, peptydaza dipeptydylowa 3
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
6U3A3, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
82 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
0.50 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
RALYEGYATVTDAPPECFLTLRDTVLLRKESRKLIVQPNTRLEGSDVQLLEYEASAAGLIRSFSERFPEDGPELEEILTQLATADARFWKGPSEAPSGQA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... DPP3(10072)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko należące do rodziny metalopeptydaz M49. To cytoplazmatyczne białko wiąże pojedynczy jon cynku ze swoim motywem wiążącym cynk (HELLGH) i ma aktywność dipeptydyloaminopeptydazy postprolinowej, rozszczepiając dipeptydy Xaa-Pro z N-końca białek. Zwiększona aktywność tego białka jest związana z rakiem endometrium i jajnika. Dla tego genu znaleziono alternatywnie splicowane warianty transkryptu.
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 638-737 ludzkiego DPP3 (Q9NY33).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)