SAB5702672
Anti-SRSF3 Antibody, clone 9A1Z4, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
SFRS3, SRp20
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
9A1Z4, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
20 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
1.2 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MHRDSCPLDCKVYVGNLGNNGNKTELERAFGYYGPLRSVWVARNPPGFAFVEFEDPRDAADAVRELDGRTLCGCRVRVELSNGEKRSRNRGPPPSWGRRP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... SRSF3(6428)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1