SAB5702666
Anti-MCM4 Antibody, clone 5N0X3, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
CDC21, CDC54, NKCD, NKGCD, P1-CDC21, hCdc21
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
5N0X3, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
97 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
0.88 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
LHREALKQSATDPRTGIVDISILTTGMSATSRKRKEELAEALKKLILSKGKTPALKYQQLFEDIRGQSDIAITKDMFEEALRALADDDFLTVTGKTVRLL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MCM4(4173)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1