SAB5702657
Anti-eIF4A3 Antibody, clone 6Y3N4, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
DDX48, MUK34, NMP265, NUK34, RCPS, eIF4AIII
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
6Y3N4, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
50 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
1.20 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
VDVTPTFDTMGLREDLLRGIYAYGFEKPSAIQQRAIKQIIKGRDVIAQSQSGTGKTATFSISVLQCLDIQVRETQALILAPTRELAVQIQKG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EIF4A3(9775)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1