SAB5702644
Anti-eIF3B Antibody, clone 4T9V1, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
EIF3-ETA, EIF3-P110, EIF3-P116, EIF3S9, PRT1
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
4T9V1, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
116 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
0.28 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
VPAQGEAPGEQARDERSDSRAQAVSEDAGGNEGRAAEAEPRALENGDADEPSFSDPEDFVDDVSEEELLGDVLKDRPQEADGIDSVIVVDNVPQVGPDRL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EIF3B(8662)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1