Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5702638
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-BAG2, klon 6D6Z0, królicze monoklonalne
Synonim(y):
BAG-2, dJ417I1.2
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
6D6Z0, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
24 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, rat, human
stężenie
0.34 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MAQAKINAKANEGRFCRSSSMADRSSRLLESLDQLELRVEALREAATAVEQEKEILLEMIHSIQNSQDMRQISDGEREELNLTANRLMGRTLTVEVSVET
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... BAG2(9532)
Opis ogólny
Białka BAG konkurują z Hip o wiązanie z domeną ATPazy Hsc70/Hsp70 i promują uwalnianie substratu. Wszystkie białka BAG mają około 45-aminokwasową domenę BAG w pobliżu końca C, ale różnią się znacznie w swoich regionach N-końcowych. Przewidywane białko BAG2 zawiera 211 aminokwasów. Domeny BAG1, BAG2 i BAG3 oddziałują specyficznie z domeną ATPazy Hsc70 in vitro i w komórkach ssaków. Wszystkie 3 białka wiążą się z wysokim powinowactwem do domeny ATPazy Hsc70 i hamują jej aktywność chaperonową w sposób Hip-repressible. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 1-100 ludzkiego BAG2 (O95816).
Zastosowanie
WB, IHC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)