Merck
SAB5702625
Sigma-Aldrich
Anti-RAIDD/CRADD Antibody, clone 7M7M6, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
MRT34, RAIDD
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
7M7M6, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
23 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human
stężenie
0.13 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
DTFLDSLQEFPWVREKLKKAREEAMTDLPAGDRLTGIPSHILNSSPSDRQINQLAQRLGPEWEPMVLSLGLSQTDIYRCKA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CRADD(8738)
Opis ogólny
This gene encodes a protein containing a death domain (DD) motif. This protein recruits caspase 2/ICH1 to the cell death signal transduction complex, which includes tumor necrosis factor receptor 1 (TNFR1A) and RIPK1/RIP kinase, and acts in promoting apoptosis. A mutation in this gene was associated with mental retardation. A related pseudogene is found on chromosome 3. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Feb 2016]
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 70-150 of human RAIDD/CRADD (P78560).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Zastosowanie
WB, IHC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1