SAB5702623
Anti-Prion Protein Antibody, clone 3D0J9, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
ASCR, AltPrP, CD230, CJD, GSS, KURU, PRIP, PrP, PrP27-30, PrP33-35C, PrPc, p27-30
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
3D0J9, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
30 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, rat, human
stężenie
0.35 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MHRYPNQVYYRPMDEYSNQNNFVHDCVNITIKQHTVTTTTKGENFTETDVKMMERVVEQMCITQYERESQAYYQRGSSMVLFSSPPVILLISFLIFLIVG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRNP(5621)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1