Merck
SAB5702615
Sigma-Aldrich
Anti-A-RAF Antibody, clone 4U9L7, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
A-RAF, ARAF1, PKS2, RAFA1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
4U9L7, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
68 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.67 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
RQHEAPSNRPLNELLTPQGPSPRTQHCDPEHFPFPAPANAPLQRIRSTSTPNVHMVSTTAPMDSNLIQLTGQSFSTDAAGSRGGSDGTPRGSPSPASVSSGRKSPHSKSPAEQRERKSLADDKKK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ARAF(369)
Opis ogólny
This proto-oncogene belongs to the RAF subfamily of the Ser/Thr protein kinase family, and maybe involved in cell growth and development. Alternatively spliced transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene.[provided by RefSeq, Jan 2012]
Immunogen
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 166-290 of human A-RAF (P10398).
Zastosowanie
WB, IHC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1