Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB5702614
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-eIF2B epsilon (EIF2B5), klon 5M2D4, królicze monoklonalne
Synonim(y):
CACH, CLE, EIF-2B, EIF2Bepsilon, LVWM
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
5M2D4, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
80 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
0.33 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MAAPVVAPPGVVVSRANKRSGAGPGGSGGGGARGAEEEPPPPLQAVLVADSFDRRFFPISKDQPRVLLPLANVALIDYTLEFLTATGVQETFVFCCWKAA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EIF2B5(8893)
Opis ogólny
Gen ten koduje jedną z pięciu podjednostek eukariotycznego czynnika inicjacji translacji 2B (EIF2B), czynnika wymiany GTP dla eukariotycznego czynnika inicjacji 2 i niezbędnego regulatora syntezy białek. Mutacje w tym genie i genach kodujących inne podjednostki EIF2B są związane z leukoencefalopatią z zanikiem istoty białej. [dostarczone przez RefSeq, listopad 2009].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 1-100 ludzkiego eIF2B epsilon (EIF2B5) (EIF2B5) (Q13144).
Zastosowanie
WB, IHC, IF/ICC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)