SAB5702610
Anti-ABHD5 Antibody, clone 2K8W9, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
CDS, CGI58, IECN2, NCIE2
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
2K8W9, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
42 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat
stężenie
1.5 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
TNRPVYAFDLLGFGRSSRPRFDSDAEEVENQFVESIEEWRCALGLDKMILLGHNLGGFLAAAYSLKYPSRVNHLILVEPWGFPERPDLADQDRPIPVWIRA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ABHD5(51099)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1