Merck
SAB5702603
Sigma-Aldrich
Anti-MARK2 Antibody, clone 6O1C2, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
EMK-1, EMK1, PAR-1, Par-1b, Par1b
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
6O1C2, monoclonal
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
1.90 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
KPRSLRFTWSMKTTSSMEPNEMMREIRKVLDANSCQSELHEKYMLLCMHGTPGHEDFVQWEMEVCKLPRLSLNGVRFKRISGTSMAFKNIASKIANELKL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MARK2(2011)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the Par-1 family of serine/threonine protein kinases. The protein is an important regulator of cell polarity in epithelial and neuronal cells, and also controls the stability of microtubules through phosphorylation and inactivation of several microtubule-associating proteins. The protein localizes to cell membranes. Multiple transcript variants encoding different isoforms have been found for this gene. [provided by RefSeq, Jul 2009]
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 689-788 of human MARK2 (Q7KZI7).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1