SAB5702600
Anti-PHOX2B Antibody, clone 4W5J8, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
NBLST2, NBPhox, PMX2B
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
4W5J8, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
35 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, mouse
stężenie
0.55 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
GGGPSPAGAPGAAGPGGPGGEPGKGGAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAGGLAAAGGPGQGWAPGPGPITSIPDSLGGPFASVLSSLQRPNGAKAALVKSSMF
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PHOX2B(8929)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1