SAB5702591
Anti-67kDa Laminin Receptor Antibody, clone 2Q8Q6, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
37LRP, 67LR, ICAS, LAMBR, LAMR1, LBP, LBP/p40, LRP, LRP/LR, NEM/1CHD4, SA, lamR, p40
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
2Q8Q6, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
45 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
0.37 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
EVMPDLYFYRDPEEIEKEEQAAAEKAVTKEEFQGEWTAPAPEFTATQPEVADWSEGVQVPSVPIQQFPTEDWSAQPATEDWSAAPTAQATEWVGATTDWS
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RPSA(3921)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1