Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5702583
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-p53 DINP1, klon 9Y6Z7, królicze monoklonalne
Synonim(y):
SIP, TP53DINP1, TP53INP1A, TP53INP1B, Teap, p53DINP1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
9Y6Z7, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
27 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, rat, human
stężenie
2.00 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
PPPCFTAGGLTTIKVETSPMENLLIEHPSMSVYAVHNSCPGLSEATRGTDELHSPSSPRVEAQNEMGQHIHCYVAALAAHTTFLEQPKSFRPSQWIKEHSE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
Opis ogólny
Antyproliferacyjne i proapoptotyczne białko zaangażowane w odpowiedź komórek na stres, które działa jako podwójny regulator transkrypcji i autofagii. Działa jako pozytywny regulator autofagii. W odpowiedzi na stres komórkowy lub aktywację autofagii, przemieszcza się do autofagosomów, gdzie oddziałuje z białkami związanymi z autofagosomami GABARAP, GABARAPL1/L2, MAP1LC3A/B/C i reguluje autofagię. Działa jako przeciwutleniacz i odgrywa główną rolę w odpowiedzi na stres oksydacyjny wywołany przez p53/TP53. Posiada zarówno niezależną od p53/TP53 wewnątrzkomórkową funkcję regulacyjną reaktywnych form tlenu (ROS), jak i zależną od p53/TP53 funkcję regulacyjną transkrypcji. Pozytywnie reguluje p53/TP53 i p73/TP73 oraz stymuluje ich zdolność do indukowania apoptozy i regulacji cyklu komórkowego. W odpowiedzi na dwuniciowe pęknięcia DNA, promuje fosforylację p53/TP53 na ′Ser-46′ i późniejszą apoptozę. Działa jako supresor nowotworów, indukując śmierć komórek poprzez autofagię i mechanizm zależny od kaspaz. Może zmniejszać migrację komórek poprzez regulację ekspresji SPARC.
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 100-200 ludzkiego p53 DINP1 (Q96A56).
Zastosowanie
WB, IHC, IF/ICC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)