Kluczowe dokumenty
SAB5702562
Sigma-Aldrich
Anti-ELMO1 Antibody, clone 9X6Y6, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
CED-12, CED12, ELMO-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
klon:
9X6Y6, monoclonal
application:
IHC
WB
reaktywność gatunkowa:
rat, human, rat
metody:
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
citations:
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
9X6Y6, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
85 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
0.37 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
KGALKQNKEVLELAFSILYDSNCQLNFIAPDKHEYCIWTDGLNALLGKDMMSDLTRNDLDTLLSMEIKLRLLDLENIQIPDAPPPIPKEPSNYDFVYDCN
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ELMO1(9844)
Opis ogólny
This gene encodes a member of the engulfment and cell motility protein family. These proteins interact with dedicator of cytokinesis proteins to promote phagocytosis and cell migration. Increased expression of this gene and dedicator of cytokinesis 1 may promote glioma cell invasion, and single nucleotide polymorphisms in this gene may be associated with diabetic nephropathy. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Aug 2013]
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 628-727 of human ELMO1 (Q92556).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Zastosowanie
WB, IHC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)