SAB5702558
Anti-14-3-3 epsilon Antibody, clone 4X6E1, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
14-3-3E, HEL2, KCIP-1, MDCR, MDS
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
4X6E1, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
28 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
0.2 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MDDREDLVYQAKLAEQAERYDEMVESMKKVAGMDVELTVEERNLLSVAYKNVIGARRASWRIISSIEQKEENKGGEDKLKMIREYRQMVETELKLICCDI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... YWHAE(7531)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1