SAB5702548
Anti-PSME1 Antibody, clone 6H7X3, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
HEL-S-129m, IFI5111, PA28A, PA28alpha, REGalpha
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
6H7X3, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
28 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
0.20 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MAMLRVQPEAQAKVDVFREDLCTKTENLLGSYFPKKISELDAFLKEPALNEANLSNLKAPLDIPVPDPVKEKEKEERKKQQEKEDKDEKKKGEDEDKGPPCGPVNCNEKIVVLLQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PSME1(5720)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1