SAB5702524
Anti-p60 CAF1 Antibody, clone 7N0I2, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
CAF-1, CAF-IP60, CAF1, CAF1A, CAF1P60, MPHOSPH7, MPP7
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
7N0I2, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
70 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.25 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
PLPGPSEEKTLQPSSQNTKAHPSRRVTLNTLQAWSKTTPRRINLTPLKTDTPPSSVPTSVISTPSTEEIQSETPGDAQGSPPELKRPRLDENKGGTESLDP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CHAF1B(8208)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1