Kluczowe dokumenty
SAB5702522
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-kaleksynowe, klon 5S3U3, królicze monoklonalne
Synonim(y):
CNX, IP90, P90, Calnexin, CANX, calnexin
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
5S3U3, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
90 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
2 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
LPVFLVILFCCSGKKQTSGMEYKKTDAPQPDVKEEEEEKEEEKDKGDEEEEGEEKLEEKQKSDAEEDGGTVSQEEEDRKPKAEEDEILNRSPRNRKPRRE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CANX(821)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny chaperonów molekularnych calnexin. Kodowane białko jest białkiem wiążącym wapń, związanym z retikulum endoplazmatycznym (ER), które przejściowo oddziałuje z nowo zsyntetyzowanymi glikoproteinami N-linkowymi, ułatwiając fałdowanie i składanie białek. Może również odgrywać centralną rolę w kontroli jakości fałdowania białek poprzez zatrzymywanie nieprawidłowo sfałdowanych podjednostek białkowych w ER w celu ich degradacji. Opisano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące to samo białko. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 493-592 ludzkiej Calnexin (P27824).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)