Kluczowe dokumenty
SAB5702512
Sigma-Aldrich
Anti-PI3 Kinase p85 beta Antibody, clone 6E2F5, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
MPPH, MPPH1, P85B, p85, p85-BETA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
6E2F5, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
85 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
1.50 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
PRDGAPEPGLTLPDLPEQFSPPDVAPPLLVKLVEAIERTGLDSESHYRPELPAPRTDWSLSDVDQWDTAALADGIKSFLLALPAPLVTPEASAEARRALRE
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PIK3R2(5296)
Opis ogólny
Phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K) is a lipid kinase that phosphorylates phosphatidylinositol and similar compounds, creating second messengers important in growth signaling pathways. PI3K functions as a heterodimer of a regulatory and a catalytic subunit. The protein encoded by this gene is a regulatory component of PI3K. Two transcript variants, one protein coding and the other non-protein coding, have been found for this gene. [provided by RefSeq, Dec 2012]
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 100-200 of human PI3 Kinase p85 beta (O00459).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Zastosowanie
WB, IHC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1