SAB5702505
Anti-ALAS1 Antibody, clone 2K1G3, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
ALAS, ALAS-H, ALAS3, ALASH, MIG4
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
2K1G3, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
70 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.58 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
TEVCDELMSRHNIYVQAINYPTVPRGEELLRIAPTPHHTPQMMNYFLENLLVTWKQVGLELKPHSSAECNFCRRPLHFEVMSEREKSYFSGLSKLVSAQA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... ALAS1(211)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1