Kluczowe dokumenty
SAB5702500
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-EG5/KIF11, klon 6G8V8, królicze monoklonalne
Synonim(y):
EG5, HKSP, KNSL1, MCLMR, TRIP5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
6G8V8, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
130 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.53 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
ETIKIGLTKLNCFLEQDLKLDIPTGTTPQRKSYLYPSTLVRTEPREHLLDQLKRKQPELLMMLNCSENNKEETIPDVDVEEAVLGQYTEEPLSQEPSVDAGVDCSSIGGVPFFQHKKSHGKDKENRGINTLERSKVEETTEHLVTKSRLPLRAQINL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... KIF11(3832)
Opis ogólny
Gen ten koduje białko motoryczne należące do rodziny białek podobnych do kinezyny. Wiadomo, że członkowie tej rodziny białek są zaangażowani w różne rodzaje dynamiki wrzeciona. Funkcja tego produktu genu obejmuje pozycjonowanie chromosomów, separację centrosomów i tworzenie wrzeciona dwubiegunowego podczas mitozy komórkowej. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 900-1056 ludzkiego EG5/KIF11 (P52732).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)