Kluczowe dokumenty
SAB5702498
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-GSTO1, klon 7L9P3, królicze monoklonalne
Synonim(y):
GSTO 1-1, GSTTLp28, HEL-S-21, P28, SPG-R
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
7L9P3, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
30 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human
stężenie
0.70 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MSGESARSLGKGSAPPGPVPEGSIRIYSMRFCPFAERTRLVLKAKGIRHEVININLKNKPEWFFKKNPFGLVPVLENSQGQLIYESAITCEYLDEAYPGK
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... GSTO1(9446)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest S-transferazą glutationową klasy omega (GST) z zależną od glutationu tiolotransferazą i reduktazą dehydroaskorbinianu. GST są zaangażowane w metabolizm ksenobiotyków i czynników rakotwórczych. Kodowane białko działa jako homodimer i znajduje się w cytoplazmie. Dla tego genu znaleziono trzy warianty transkryptu kodujące różne izoformy. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2010].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 1-100 ludzkiego GSTO1 (P78417).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)