SAB5702497
Anti-Peroxiredoxin 2 (PRDX2) Antibody, clone 1U9L9, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
HEL-S-2a, NKEF-B, NKEFB, PRP, PRX2, PRXII, PTX1, TDPX1, TPX1, TSA
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
1U9L9, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
22 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
0.50 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MASGNARIGKPAPDFKATAVVDGAFKEVKLSDYKGKYVVLFFYPLDFTFVCPTEIIAFSNRAEDFRKLGCEVLGVSVDSQFTHLAWINTPRKEGGLGPLN
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PRDX2(7001)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1