SAB5702487
Anti-Pan Cadherin Antibody, clone 6N5P8, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
Arc-1, CD324, CDHE, ECAD, LCAM, UVO
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
6N5P8, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
140 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
0.33 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CDH1(999) , CDH2(1000) , CDH3(1001)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1