Merck
Wszystkie zdjęcia(4)
Kluczowe dokumenty
SAB5702477
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-U2AF2/U2AF65, klon 8E8R9, królicze monoklonalne
Synonim(y):
U2AF65
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
8E8R9, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
65 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
0.55 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
immunoprecipitation (IP): 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
EVLCLMNMVLPEELLDDEEYEEIVEDVRDECSKYGLVKSIEIPRPVDGVEVPGCGKIFVEFTSVFDCQKAMQGLTGRKFANRVVVTKYCDPDSYHRRDFW
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... U2AF2(11338)
Opis ogólny
Czynnik pomocniczy U2 (U2AF), składający się z dużej i małej podjednostki, jest białkiem innym niż snRNP wymaganym do wiązania U2 snRNP z miejscem rozgałęzienia pre-mRNA. Gen ten koduje dużą podjednostkę U2AF, która zawiera specyficzny dla sekwencji region wiążący RNA z 3 motywami rozpoznawania RNA i domeną bogatą w Arg/Ser niezbędną do splicingu. Duża podjednostka wiąże się z traktem polipirymidynowym intronów na wczesnym etapie składania spliceosomu. Wykryto wiele wariantów transkryptu dla tego genu, ale do tej pory określono pełną długość tylko dwóch z nich. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 376-475 ludzkiego U2AF2/U2AF2/U2AF65 (P26368).
Zastosowanie
WB, IHC, IP
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)