Kluczowe dokumenty
SAB5702474
Sigma-Aldrich
Anti-EpCAM Antibody, clone 2Y2E0, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
DIAR5, EGP-2, EGP314, EGP40, ESA, HNPCC8, KS1/4, KSA, M4S1, MIC18, MK-1, TACSTD1, TROP1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
2Y2E0, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
40 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
0.534 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MAPPQVLAFGLLLAAATATFAAAQEECVCENYKLAVNCFVNNNRQCQCTSVGAQNTVICSKLAAKCLVMKAEMNGSKLGRRAKPEGALQNNDGLYDPDCD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... EPCAM(4072)
Opis ogólny
This gene encodes a carcinoma-associated antigen and is a member of a family that includes at least two type I membrane proteins. This antigen is expressed on most normal epithelial cells and gastrointestinal carcinomas and functions as a homotypic calcium-independent cell adhesion molecule. The antigen is being used as a target for immunotherapy treatment of human carcinomas. Mutations in this gene result in congenital tufting enteropathy. [provided by RefSeq, Dec 2008]
Immunogen
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Recombinant fusion protein containing a sequence corresponding to amino acids 1-100 of human EpCAM (P16422).
Zastosowanie
WB, IHC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1