Merck
Wszystkie zdjęcia(6)
Kluczowe dokumenty
SAB5702461
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CD79B, klon 4C8W1, królicze monoklonalne
Synonim(y):
AGM6, B29, IGB
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
4C8W1, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
36 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
0.33 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MARLALSPVPSHWMVALLLLLSAEPVPAARSEDRYRNPKGSACSRIWQSPRFIARKRGFTVKMHCYMNSASGNVSWLWKQEMDENPQQLKLEKGRMEESQ
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CD79B(974)
Opis ogólny
Receptor antygenowy limfocytów B jest multimerycznym kompleksem, który zawiera składnik specyficzny dla antygenu, immunoglobulinę powierzchniową (Ig). Powierzchniowa Ig niekowalencyjnie wiąże się z dwoma innymi białkami, Ig-alfa i Ig-beta, które są niezbędne do ekspresji i funkcjonowania receptora antygenu komórek B. Gen ten koduje białko Ig-beta składnika antygenu komórek B. Opisano alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 1-100 ludzkiego CD79B (P40259).
Zastosowanie
WB, IHC, IF/ICC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)