SAB5702441
Anti-ERK5 Antibody, clone 5C1P5, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
BMK1, ERK4, ERK5, PRKM7
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
5C1P5, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
115 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
1
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
LSKSQVEDPLPPVFSGTPKGSGAGYGVGFDLEEFLNQSFDMGVADGPQDGQADSASLSASLLADWLEGHGMNPADIESLQREIQMDSPMLLADLPDLQDP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... MAPK7(5598)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1