Kluczowe dokumenty
SAB5702437
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-NDUFA13/GRIM19, klon 7D1Z6, królicze monoklonalne
Synonim(y):
B16.6, CDA016, CGI-39, GRIM-19, GRIM19
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
7D1Z6, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
17 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
1.7mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MAASKVKQDMPPPGGYGPIDYKRNLPRRGLSGYSMLAIGIGTLIYGHWSIMKWNRERRRLQIEDFEARIALLPLLQAETDRRTLQMLRENLEEEAIIMKDVPDWKVGESVFHTTRWVPPLIGELYGLRTTEEALHASHGFMWYT
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NDUFA13(51079)
Opis ogólny
Gen ten koduje podjednostkę dehydrogenazy NADH łańcucha oddechowego błony mitochondrialnej (kompleks I), która funkcjonuje w przenoszeniu elektronów z NADH do łańcucha oddechowego. Białko jest wymagane do montażu kompleksu I i aktywności przenoszenia elektronów. Białko wiąże transduktory sygnału i aktywatory czynnika transkrypcyjnego 3 (STAT3) i może funkcjonować jako supresor nowotworu. Ludzkie białko oczyszczone z mitochondriów migruje do około 16 kDa. Znaleziono transkrypty pochodzące z wcześniejszego promotora i zdolne do ekspresji białka z dłuższym N-końcem, ale ich ważność biologiczna nie została określona. [dostarczone przez RefSeq, październik 2009].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 1-150 ludzkiego NDUFA13/GRIM19 (Q9P0J0).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)