SAB5702432
Przeciwciało przeciw anhydrazie węglanowej 1 (CA1), klon 0G10F8, królicze monoklonalne
Synonim(y):
CA-I, CAB, Car1, HEL-S-11
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
0G10F8, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
29 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, mouse
stężenie
0.75 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
KVLDALQAIKTKGKRAPFTNFDPSTLLPSSLDFWTYPGSLTHPPLYESVTWIICKESISVSSEQLAQFRSLLSNVEGDNAVPMQHNNRPTQPLKGRTVRASF
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CA1(759)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)