Kluczowe dokumenty
SAB5702428
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-Reptyna/RUVBL2, klon 3U4L10, królicze monoklonalne
Synonim(y):
CGI-46, ECP-51, ECP51, INO80J, REPTIN, RVB2, TAP54-beta, TIH2, TIP48, TIP49B
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
3U4L10, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
50 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
0.166 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
LLDRLLIVSTTPYSEKDTKQILRIRCEEEDVEMSEDAYTVLTRIGLETSLRYAIQLITAASLVCRKRKGTEVQVDDIKRVYSLFLDESRSTQYMKEYQDAF
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RUVBL2(10856)
Opis ogólny
Gen ten koduje drugi ludzki homolog bakteryjnego genu RuvB. Bakteryjne białko RuvB jest helikazą DNA niezbędną do homologicznej rekombinacji i naprawy podwójnych pęknięć nici DNA. Analiza funkcjonalna wykazała, że produkt tego genu ma zarówno aktywność ATPazy, jak i helikazy DNA. Gen ten jest fizycznie powiązany z klastrem genów CGB/LHB na chromosomie 19q13.3 i znajduje się bardzo blisko (55 nt) genu LHB, w przeciwnej orientacji. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 350-450 ludzkiej Reptin/RUVBL2 (Q9Y230).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)