Kluczowe dokumenty
SAB5702402
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-TrkA, klon 9F4Y9, królicze monoklonalne
Synonim(y):
MTC, TRK, TRK1, TRKA, Trk-A, p140-TrkA
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
9F4Y9, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
130 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, rat
stężenie
1mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
ESILYRKFTTESDVWSFGVVLWEIFTYGKQPWYQLSNTEAIDCITQGRELERPRACPPEVYAIMRGCWQREPQQRHSIKDVHARLQALAQAPPVYLDVLG
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NTRK1(4914)
Opis ogólny
Gen ten koduje członka rodziny receptorów neurotroficznej kinazy tyrozynowej (NTKR). Kinaza ta jest receptorem związanym z błoną, który po związaniu neurotrofiny fosforyluje siebie i członków szlaku MAPK. Obecność tej kinazy prowadzi do różnicowania komórek i może odgrywać rolę w określaniu podtypów neuronów czuciowych. Mutacje w tym genie są związane z wrodzoną niewrażliwością na ból, anhydrozą, zachowaniami samookaleczającymi, upośledzeniem umysłowym i rakiem. Znaleziono alternatywne warianty transkrypcyjne tego genu, ale do tej pory scharakteryzowano tylko trzy. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 697-796 ludzkiego TrkA (P04629).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)