Kluczowe dokumenty
SAB5702392
Sigma-Aldrich
Przeciwciało przeciw receptorowi NOGO 1 (RTN4R), klon 1R9A3, królicze monoklonalne
Synonim(y):
NGR, NOGOR
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
1R9A3, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
70 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, mouse
stężenie
0.42 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
RLAANDLQGCAVATGPYHPIWTGRATDEEPLGLPKCCQPDAADKASVLEPGRPASAGNALKGRVPPGDSPPGNGSGPRHINDSPFGTLPGSAEPPLTAVRP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... RTN4R(65078)
Opis ogólny
Gen ten koduje receptor dla retikulonu 4, glikoproteiny mielinowej oligodendrocytów i glikoproteiny związanej z mieliną. Receptor ten pośredniczy w hamowaniu wzrostu aksonów i może odgrywać rolę w regulacji regeneracji aksonów i plastyczności w dorosłym ośrodkowym układzie nerwowym. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 300-400 ludzkiego receptora NOGO 1 (RTN4R) (Q9BZR6).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)