Kluczowe dokumenty
SAB5702388
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-MTH1, klon 0P6T10, królicze monoklonalne
Synonim(y):
MTH1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
0P6T10, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
18 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.63 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
RRELQEESGLTVDALHKVGQIVFEFVGEPELMDVHVFCTDSIQGTPVESDEMRPCWFQLDQIPFKDMWPDDSYWFPLLLQKKKFHGYFKFQGQDTILDYTLREVDTV
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... NUDT1(4521)
Opis ogólny
Błędna inkorporacja utlenionych trifosforanów nukleozydów do DNA/RNA podczas replikacji i transkrypcji może powodować mutacje, które mogą prowadzić do kancerogenezy lub neurodegeneracji. Białko kodowane przez ten gen jest enzymem, który hydrolizuje utlenione trifosforany nukleozydów purynowych, takie jak 8-okso-dGTP, 8-okso-dATP, 2-hydroksy-dATP i 2-hydroksy rATP, do monofosforanów, zapobiegając w ten sposób błędnej inkorporacji. Kodowane białko jest zlokalizowane głównie w cytoplazmie, z pewną ilością w mitochondriach, co sugeruje, że jest ono zaangażowane w sanityzację puli nukleotydów zarówno w genomach jądrowych, jak i mitochondrialnych. Zidentyfikowano kilka alternatywnie splicowanych wariantów transkryptu, z których niektóre kodują różne izoformy. Zaobserwowano dodatkowe warianty, ale ich pełna długość nie została określona. Opisano polimorfizm pojedynczego nukleotydu, który powoduje produkcję dodatkowej, dłuższej izoformy (p26). [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2008].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Rekombinowane białko fuzyjne zawierające sekwencję odpowiadającą aminokwasom 50-200 ludzkiego MTH1 (P36639).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)