Kluczowe dokumenty
SAB5702379
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-DNA topoizomeraza II alfa (TOP2A), klon 8V9C8, królicze monoklonalne
Synonim(y):
TOP2, TP2A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.41
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
8V9C8, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
190 kDa
reaktywność gatunkowa
mouse, mouse
stężenie
0.25 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
AKKRAAPKGTKRDPALNSGVSQKPDPAKTKNRRKRKPSTSDDSDSNFEKIVSKAVTSKKSKGESDDFHMDFDSAVAPRAKSVRAKKPIKYLEESDEDDLF
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TOP2A(7153)
Opis ogólny
Gen ten koduje topoizomerazę DNA, enzym, który kontroluje i zmienia stany topologiczne DNA podczas transkrypcji. Ten enzym jądrowy jest zaangażowany w procesy takie jak kondensacja chromosomów, separacja chromatyd i łagodzenie naprężeń skrętnych, które występują podczas transkrypcji i replikacji DNA. Katalizuje on przejściowe łamanie i ponowne łączenie dwóch nici dupleksowego DNA, co pozwala niciom przechodzić przez siebie, zmieniając w ten sposób topologię DNA. Istnieją dwie formy tego enzymu jako prawdopodobne produkty duplikacji genów. Gen kodujący tę formę, alfa, jest zlokalizowany na chromosomie 17, a gen beta jest zlokalizowany na chromosomie 3. Gen kodujący ten enzym działa jako cel dla kilku leków przeciwnowotworowych, a różne mutacje w tym genie są związane z rozwojem oporności na leki. Zmniejszona aktywność tego enzymu może również odgrywać rolę w ataksji-teleangiektazji. [dostarczone przez RefSeq, lipiec 2010].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 1432-1531 ludzkiej topoizomerazy DNA II alfa (TOP2A) (P11388).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)