Kluczowe dokumenty
SAB5702370
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-TCP1 alfa, klon 3G9G8, królicze monoklonalne
Synonim(y):
CCT-alfa, CCT1, CCTa, D6S230E, TCP-1-alfa
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
3G9G8, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
60 kDa
reaktywność gatunkowa
human
stężenie
0.27 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
MEGPLSVFGDRSTGETIRSQNVMAAASIANIVKSSLGPVGLDKMLVDDIGDVTITNDGATILKLLEVEHPAAKVLCELADLQDKEVGDGTTSVVIIAAEL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... TCP1(6950)
Opis ogólny
Białko kodowane przez ten gen jest chaperonem molekularnym, który jest członkiem kompleksu chaperoniny zawierającego TCP1 (CCT), znanego również jako kompleks pierścienia TCP1 (TRiC). Kompleks ten składa się z dwóch identycznych pierścieni, z których każdy zawiera osiem różnych białek. Niesfałdowane polipeptydy wchodzą do centralnej wnęki kompleksu i są fałdowane w sposób zależny od ATP. Kompleks fałduje różne białka, w tym aktynę i tubulinę. Scharakteryzowano alternatywne warianty transkrypcyjne tego genu, kodujące różne izoformy. Ponadto znaleziono trzy pseudogeny, które wydają się pochodzić z tego genu. [dostarczone przez RefSeq, czerwiec 2010].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 1-100 ludzkiego TCP1 alfa (P17987).
Zastosowanie
WB, IHC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)