Kluczowe dokumenty
SAB5702368
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-CBX2, klon 3Z6W6, królicze monoklonalne
Synonim(y):
CDCA6, M33, SRXY5
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
3Z6W6, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
56 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, rat, human
stężenie
0.89 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
GSATPSGQESRTAPGEARKAATLPEMSAGEESSSSDSDPDSASPPSTGQNPSVSVQTSQDWKPTRSLIEHVFVTDVTANLITVTVKESPTSVGFFNLRHY
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CBX2(84733)
Opis ogólny
Gen ten koduje składnik kompleksu wielobiałkowego polycomb, który jest wymagany do utrzymania transkrypcyjnie represyjnego stanu wielu genów podczas rozwoju poprzez przebudowę chromatyny i modyfikację histonów. Zakłócenie tego genu u myszy powoduje odwrócenie płci gonadalnej z męskiej na żeńską. Mutacje w tym genie są również związane z dysgenezją gonad u ludzi. Alternatywnie splicowane warianty transkryptu kodujące różne izoformy zostały odnotowane dla tego genu [dostarczone przez RefSeq, Mar 2010].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 433-532 ludzkiego CBX2 (Q14781).
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)