Kluczowe dokumenty
SAB5702361
Sigma-Aldrich
Przeciwciało anty-syntaksyna 3, klon 3L9Y9, królicze monoklonalne
Synonim(y):
STX3A
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
3L9Y9, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
35 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
0.25 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
KHIEEDEVRSSADLRIRKSQHSVLSRKFVEVMTKYNEAQVDFRERSKGRIQRQLEITGKKTTDEELEEMLESGNPAIFTSGIIDSQISKQALSEIEGRHKD
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... STX3(6809)
Opis ogólny
Gen ten należy do rodziny syntaksyn. Kodowane białko jest ukierunkowane na błonę wierzchołkową komórek nabłonkowych, gdzie tworzy skupiska i jest ważne w ustalaniu i utrzymywaniu biegunowości niezbędnej do transportu białek obejmującego fuzję pęcherzyków i egzocytozę. Alternatywny splicing skutkuje wieloma wariantami transkryptu. [dostarczone przez RefSeq, maj 2010].
Immunogen
PBS z 0,02% azydkiem sodu, 0,05% BSA, 50% glicerolem, pH 7,3.
Syntetyczny peptyd odpowiadający sekwencji w obrębie aminokwasów 100-200 ludzkiej syntaksyny 3 (Q13277).
Zastosowanie
WB, IHC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)