SAB5702342
[KO Validated]Anti-STAT2 Antibody, clone 4A5P8, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
IMD44, ISGF-3, P113, STAT113
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
4A5P8, monoclonal
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
human, rat
stężenie
1 mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
KLPFWTWLDKILELVHDHLKDLWNDGRIMGFVSRSQERRLLKKTMSGTFLLRFSESSEGGITCSWVEHQDDDKVLIYSVQPYTKEVLQSLPLTEIIRHYQLLTEENIPENPLRFLYPRIPRDEAFGCYYQEKVNLQERRKYLKHRLIVVSNRQVDEL
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... STAT2(6773)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Hasło ostrzegawcze
Warning
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Aquatic Chronic 2 - Skin Sens. 1
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3