Kluczowe dokumenty
SAB5702335
Sigma-Aldrich
Anti-PIK3R3/p55PIK Antibody, clone 2I10M9, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
p55, p55-GAMMA, p55PIK
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
2I10M9, monoclonal
Formularz
liquid
masa cząsteczkowa
52 kDa
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
1.5mg/mL
metody
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
DINRVQAEDLLYGKPDGAFLIRESSKKGCYACSVVADGEVKHCVIYSTARGYGFAEPYNLYSSLKELVLHYQQTSLVQHNDSLNVRLAYPVHAQMPSLCR
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... PIK3R3(8503)
Opis ogólny
Phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K) phosphorylates phosphatidylinositol and similar compounds, which then serve as second messengers in growth signaling pathways. PI3K is composed of a catalytic and a regulatory subunit. The protein encoded by this gene represents a regulatory subunit of PI3K. The encoded protein contains two SH2 domains through which it binds activated protein tyrosine kinases to regulate their activity. [provided by RefSeq, Jun 2016]
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 362-461 of human PIK3R3/p55PIK (Q92569).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Zastosowanie
WB
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)