SAB5702319
Anti-CD35/CR1 Antibody, clone 2A0Q1, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
C3BR, C4BR, CD35, KN
About This Item
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
2A0Q1, monoclonal
Postać
liquid
reaktywność gatunkowa
human, rat, rat
stężenie
1.10 mg/mL
metody
immunofluorescence: 1:50 - 1:200
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
DGYTLEGSPWSQCQADDRWDPPLAKCTSRTHDALIVGTLSGTIFFILLIIFLSWIILKHRKGNNAHENPKEVAIHLHSQGGSSVHPRTLQTNEENSRVLP
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... CR1(1378)
Opis ogólny
Immunogen
Zastosowanie
Kod klasy składowania
10 - Combustible liquids
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1