Merck
SAB5702318
Sigma-Aldrich
Anti-Flotillin 1 Antibody, clone 8I2S7, Rabbit Monoclonal
Synonim(y):
FLOT1, flotillin-1
About This Item
Kod UNSPSC:
12352203
NACRES:
NA.46
pochodzenie biologiczne
rabbit
Poziom jakości
Materiały
colorless
klon
8I2S7, monoclonal
Postać
liquid
masa cząsteczkowa
47 kDa
reaktywność gatunkowa
rat, human, rat
stężenie
0.6 mg/mL
metody
immunohistochemistry: 1:50 - 1:200
western blot: 1:500 - 1:2000
kolor
colorless
izotyp
IgG
sekwencja immunogenna
GARARAEAEQMAKKAEAFQLYQEAAQLDMLLEKLPQVAEEISGPLTSANKITLVSSGSGTMGAAKVTGEVLDILTRLPESVERLTGVSISQVNHKPLRTA
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
wet ice
temp. przechowywania
−20°C
docelowa modyfikacja potranslacyjna
unmodified
informacje o genach
human ... FLOT1(10211)
Opis ogólny
This gene encodes an protein that localizes to the caveolae, which are small domains on the inner cell membranes. This protein plays a role in vesicle trafficking and cell morphology. Alternative splicing results in multiple transcript variants. [provided by RefSeq, Jan 2016]
Immunogen
A synthetic peptide corresponding to a sequence within amino acids 328-427 of human Flotillin 1 (O75955).
PBS with 0.02% sodium azide,0.05% BSA,50% glycerol,pH7.3.
Zastosowanie
WB, IHC
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1